Merck
279471
Sigma-Aldrich
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
99%
Synonim(y):
TES triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilylester
Wybierz wielkość
10 G
424,00 zł
50 G
728,00 zł
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
424,00 zł
50 G
728,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Si(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.34
Beilstein:
3590541
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
bp
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triethylsilylating agent.[1][2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 1-1 (1982)
Aldrichimica Acta, 17, 72-72 (1984)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?