Merck
248398
Sigma-Aldrich
4,4′-Oxydianiline
purified by sublimation, 99%
Synonim(y):
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
O(C6H4NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.24
Beilstein:
475735
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
10 mmHg ( 240 °C)
Próba
99%
Formularz
solid
oczyszczone przez
sublimation
mp
188-192 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Klucz InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-Oxydianiline is a flexible diamine and has been used to tailor the properties of octa(aminophenyl)-silsesquioxane cross-linked polyimide aerogels. It was also used in the preparation of novel polyimide hybrid nanocomposite containing polyhedral oligomeric silsesquioxane.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
426.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
219 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuwang Duo et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(2), 1356-1359 (2013-05-08)
A novel polyimide (PI) hybrid nanocomposite containing polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) had been prepared by copolymerization of trisilanolphenyl-POSS, 4,4'-oxydianiline (ODA), and pyromellitic dianhydride (PMDA). The AO resistance of these PI/POSS hybrid films was tested in the ground-based AO simulation facility.
Haiquan Guo et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(10), 5422-5429 (2012-09-08)
Combinations of rigid and flexible aromatic diamines were used to tailor the properties of octa(aminophenyl)-silsesquioxane (OAPS) cross-linked polyimide aerogels. 2,2'-Dimethylbenzidine (DMBZ) or p-phenylenediamine (PPDA) was used in combination with the more-flexible diamine, 4,4'-oxydianiline (ODA). The amount of rigid diamine was
4,4'-Diaminodiphenyl ether.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 29, 203-212 (1982-05-01)
E K Weisburger et al.
Journal of the National Cancer Institute, 72(6), 1457-1463 (1984-06-01)
Feeding 4,4'-methylenebis(N,N-dimethyl)benzenamine [CAS: 101-61-1; 4,4'-methylenebis(N,N-dimethylaniline)] to inbred F344 rats increased the incidence of thyroid lesions (hyperplasia, adenomas, and carcinomas) in both sexes, especially in the female rats. 4,4'- Oxydianiline (CAS: 101-80-4) in the diet increased adenomas and carcinomas in the
[Functional and morphologic changes in the myocardium caused by chemical damage].
M S Gnatiuk et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 54-57 (1990-02-01)