Próba
98%
Postać
crystals
mp
131-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCc1cccc2cccc(CBr)c12
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-10-5-1-3-9-4-2-6-11(8-14)12(9)10/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
GCZOMCDXYFMAGP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges