Przejdź do
C92804
1-Cyanonaphthalene
98%
Synonim(y):
1-Naphthonitrile, 1-Cyanonaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
374,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-679-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
374,25 zł
Cena katalogowa499,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
299 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H
InChI key
YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
252719226610A59506
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
299 °C (lit.)
bp
214-215 °C/16 mmHg (lit.)
bp
135-136 °C/13 mmHg (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
36-38 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
functional group
nitrile
functional group
ketone, phenyl
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)