Przejdź do
53658
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene
≥97.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
146-150 °C
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI key
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor for catalyst O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalindiyldimethyl)-bis-(hydrocinchonidinium) dibromide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72641972591970650
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0%
description
≥97.0% (HPLC)
description
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97.0-103.0% (T), ≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0%, ≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
146-150 °C
mp
-
mp
170-173 °C
mp
122-125 °C, 123-125 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
chloro
functional group
bromo
functional group
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)