Merck
246506
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2-phenylpropane
99%
Synonim(y):
β-Chloro-tert-butylbenzene, 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, Neophyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(CH3)2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.66
Beilstein:
2042085
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)