Merck
246085
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrate
99%
Synonim(y):
2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate
Wybierz wielkość
100 ML
137,00 zł
500 ML
326,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
137,00 zł
500 ML
326,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
773846
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.01 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 33.8 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl isobutyrate is one of the odorants found in Tuber indicum[1]. It exhibits high flavor dilution factor (FD) value[2].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Culleré et al.
Food chemistry, 141(1), 105-110 (2013-06-19)
The Tuber indicum (Chinese truffle) and Tuber melanosporum (Black truffle) species are morphologically very similar but their aromas are very different. The black truffle aroma is much more intense and complex, and it is consequently appreciated more gastronomically. This work
Sonia Collin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 380-387 (2011-11-29)
The aromatic profile of Jura flor-sherry wines (also called "yellow wines") has been little studied. Only acetaldehyde, diethoxy-1,1-ethane, and sotolon have been described as key odorants. In the present work, three wines (vintages 2002 and 2003) were investigated by gas
Ting Zhou et al.
Food chemistry, 335, 127664-127664 (2020-08-03)
Odor-taste interaction has become a popular salt reduction method. In this study, the odorants associated with saltiness in soy sauce were selected by gas chromatography/olfactometry-associated taste (GC/O-AT), and their ability to induce saltiness/umami enhancement was verified by sensory evaluation. A
Gabriella Lo Feudo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(6), 3801-3807 (2010-02-23)
The concentration of 32 elements (Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Cu, Dy, Fe, K, La, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Pb, Rb, Sm, Sr, Th, U, V, Zn) was determined in tomatoes harvested in different four Italian regions
Tanya E Rutan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(38), 10053-10066 (2018-09-04)
The effects of two cluster thinning regimes (low and moderate) with Vitis vinifera cv. Pinot noir, in vineyards located in Central Otago, New Zealand, on wine composition, were studied across three consecutive seasons. There were strong correlations between the extent