Merck
277452
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylbutyrate
99%
Wybierz wielkość
50 ML
251,30 zł
251,30 zł
Cena katalogowa359,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
251,30 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1720409
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
251,30 zł
Cena katalogowa359,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metylomaślan metylu jest głównym składnikiem zapachu Victoria[1]. Jest lotnym składnikiem wydzielin osmeterialnych5. stadium larwalnego pazia, Papilio protenor demetrius[2].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potential pollinator-attracting chemicals fromVictoria (Nymphaeaceae).
Kite G, et al.
Biochemical Systematics and Ecology, 19(7), 535-539 (1991)
Volatile constituents of larval osmeterial secretions in Papilio protenor demetrius.
Honda K.
Journal of Insect Physiology, 26(1), 39-45 (1980)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage