Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł 399,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-491-9
Beilstein/REAXYS Number:
636726
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
399,75 zł
Cena katalogowa533,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 90% | description ≥97.0% (GC) | description ≥95% |
| assay 95% | assay 90% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥95%, ≥94.5% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 173 °C (lit.) | bp 187 °C (lit.) | bp 195-202 °C (lit.) | bp - |
| density 0.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.044 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.304 g/mL at 25 °C |
| mp −9 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.461 | refractive index n20/D 1.484 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl isobutyrylacetate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?