Merck
245216
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.66
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)