Przejdź do
417602
2-Chloroethyl phenyl sulfide
98%
Synonim(y):
2-(Phenylthio)ethyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2SC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-891-8
Beilstein/REAXYS Number:
1907116
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
90-91 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, thioether
SMILES string
ClCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloroethyl phenyl sulfide has been reported as sulfur mustard simulant. It is a chemical-warfare agent (CWA) simulant and its oxidation using hydrothane films has been reported. It is also reported as a simulant for the chemical warfare agent mustard [bis(2-chloroethyl) sulfide]. Its reaction with vesicular functionalized double-chain surfactant (potassium O, O′-didodecylphosphorodithioate) at pH 9.0 borate buffer affords [S-[(2-phenylthio)ethyl]O,O′-didodecylphosphorodithioate]. Its oxidation with H2O2 catalyzed by [MnL](ClO4)2 (L = N,N′,N″-tris(2-hydroxypropyl)-1,4,7-triazacyclononane) afforded 2-chloroethyl phenyl sulfone and phenyl vinyl sulfone.
Application
2-Chloroethyl phenyl sulfide, a sulfur mustard agent stimulant, may be used as target analyte in a bioassay for the detection of mustard agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
216631242640241717
description
98%
description
97%
description
97%
description
99%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
90-91 °C/1 mmHg (lit.)
bp
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
bp
-
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
refractive index
n20/D 1.594 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4885 (lit.)
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)