Kluczowe dokumenty
242616
2-Bromoiodobenzene
99%
Synonim(y):
1-Bromo-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
Wybierz wielkość
192,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
192,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.661 (lit.)
bp
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
gęstość
2.203 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Brc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Klucz InChI
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?