Przejdź do
280097
3-Bromoiodobenzene
98%
Synonim(y):
1-Bromo-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-iodobenzene, 3-Bromophenyl iodide, 3-Iodo-1-bromobenzene, 3-Iodobromobenzene, 3-Iodophenyl bromide, m-Bromoiodobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
121,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-703-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
121,50 zł
Cena katalogowa162,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.66 (lit.)
bp
120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9.3-−9 °C (lit.)
density
2.219 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, iodo
SMILES string
Brc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromoiodobenzene has been used in the preparation of:
  • 1-(3′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene
  • 1-(3′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene
  • oxygen-tethered 1,6-enynes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
242616100242277681
description
98%
description
99%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
2.219 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.203 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−9.3-−9 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
mp
120-124 °C (lit.)
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.66 (lit.)
refractive index
n20/D 1.661 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)