Przejdź do
115274
2-Bromoterephthalic acid
95%
Synonim(y):
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
1035,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.03
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-572-8
Beilstein/REAXYS Number:
2616163
MDL number:
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
295-297 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7970574908491535899
Kwas ftalowy United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1535899
Kwas ftalowy
description
95%
description
95%
description
99 atom % 13C
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
95%
assay
95%
assay
-
assay
-
mp
295-297 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromoterephthalic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)