Wybierz wielkość
484,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
484,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?