Merck
8.41762
Jodek tetrapentylamonu
for synthesis
Synonim(y):
Tetrapentylammonium iodide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C5H11)4NI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-688-0
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
mp
135-137 °C
solubility
7.40 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I-].[N+](CCCCC)(CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)