Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 875,00 zł |
Informacje o tej pozycji
278,00 zł
Nazwa produktu
Tetrapropylammonium bromide, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
SMILES string
[Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- ZSM-5 zeolite, which is a major catalyst in the petroleum and fine chemical industries.
- Microporous and mesoporous materials that have potential applications in electronics (conducting polymers) and catalysis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description ≥98.0% (AT) | description ≥98.0% (NT) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥98.0% (NT) |
| form crystals | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrapropylammonium bromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?