Przejdź do
75986
Chlorotriethylsilane
Wacker Chemie AG, ≥99.0%
Synonim(y):
Silane E3, TESCl, Triethylchlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
1320,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-615-6
Beilstein/REAXYS Number:
1732860
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
1320,00 zł
Cena katalogowa1760,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorotriethylsilane may be used to catalyze transesterification of triglycerides of natural refined sunflower oil with alcohols to synthesize fatty acid esters It may also be used as a silylating agent to synthesize triethylsilylated cellulose acetate.
Other Notes
prices for bulk quantities on request
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23506790383EMU191851
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0%
description
99%
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥97.0% (GC)
description
targeting mouse Tescl
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
-
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotriethylsilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)