Przejdź do
282707
Chlorotributylsilane
97%
Synonim(y):
Tributylchlorosilane, Chlorotributylsilane, Tributylsilyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
213,03 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.88
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-627-1
Beilstein/REAXYS Number:
1742537
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
213,03 zł
Cena katalogowa263,00 złZaoszczędź 19%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCC[Si](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
576492471313W222322
description
97%
description
97%
description
≥98.5%
description
97%, FG
assay
97%
assay
97%
assay
≥98.5%
assay
97%
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)