Merck
240710
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroacetate
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
Beilstein:
506455
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
10 mmHg ( 38 °C)
3.3 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
143 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
This product has been replaced by E16856-ALDRICH | Ethyl chloroacetate 99%
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The ethylester of monochloroacetic acid.
C L Braun et al.
Contact dermatitis, 16(2), 114-115 (1987-02-01)
J Q Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 272(6), 3363-3368 (1997-02-07)
Asp10 of L-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas sp. YL was proposed to act as a nucleophile to attack the alpha-carbon of L-2-haloalkanoic acids to form an ester intermediate, which is hydrolyzed by nucleophilic attack of a water molecule on the carbonyl