Key Documents
237752
L-Pipecolic acid
Proline homolog., 99%
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Piperidinecarboxylic acid, L-Homoproline
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder with small lumps
aktywność optyczna
[α]25/D −26.4°, c = 1 in H2O
kolor
white
mp
272 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
Opis ogólny
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?