Przejdź do
903485
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D4H22O3
Masa cząsteczkowa:
306.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
SMILES string
O=C([C@@]1(C)C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])[C@]2([2H])[C@@]3(C)CC4)CCC1C2CCC3=CC4=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
InChI key
WSCUHXPGYUMQEX-BEWPYKOHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
903469903477903574
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)