Przejdź do
47213
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix
(each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
agency
ASTM® D4815
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
(each component at the nominal wt% indicated)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
General description
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix is for use in determination of oxygenates (Ethers and Alcohols) in Gasoline by GC.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Each component at the nominal weight percent listed. Use for determining relative retention times of selected oxygenates.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
  • tert-Amyl methyl ether 7.3 % (w/w)
  • Benzene 5 % (w/w)
  • 1-Butanol 7.3 % (w/w)
  • 2-Butanol 7.3 % (w/w)
  • tert-Butanol 7.3 % (w/w)
  • tert-Butyl ethyl ether 4 % (w/w)
  • tert-Butyl methyl ether 4 % (w/w)
  • Diisopropyl ether 4 % (w/w)
  • 1,2-Dimethoxyethane 6 % (w/w)
  • Ethanol 7.3 % (w/w)
  • Methanol 7.3 % (w/w)
  • 2-Methyl-2-butanol 7.3 % (w/w)
  • Methylcyclopentane 4 % (w/w)
  • 2-Methyl-1-propanol 7.3 % (w/w)
  • 1-Propanol 7.3 % (w/w)
  • 2-Propanol 7.3 % (w/w)
Zobacz wszystko (16)
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-71-4
CAS No.
110-71-4 + 71-43-2 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)