Merck
237612
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,3-Butanediol
95%
Wybierz wielkość
1 G
360,00 zł
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
360,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1718944
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.06 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]21/D −31.0°, c = 1 in ethanol
czystość optyczna
ee: 95% (GLC)
temp. samozapłonu
741 °F
bp
107-110 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@H](O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
PUPZLCDOIYMWBV-SCSAIBSYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Allergic contact dermatitis due to 1,3-butylene glycol in medicaments.
Naoki Oiso et al.
Contact dermatitis, 51(1), 40-41 (2004-08-05)
Mário T S Rosado et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(26), 7499-7507 (2009-04-25)
The complete conformational space of monomeric 1,3-butanediol has been characterized theoretically, and 73 unique stable conformers were found at the MP2/6-311++G(d,p) level. These were classified into nine families whose members share the same heavy atom backbone configurations and differ in
Su Jeong Kim et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 22(11), 2003-2011 (2003-12-19)
Two optically active phosphoramidite monomers for modified oligodeoxyribonucleotides were prepared. These monomers were then introduced into dodecanucleotides in the middle of the sequences. The modified dodecanucleotides were characterized by various analytical methods including MALDI-TOF mass spectrometry and Tm values were
Tamara Kujawska et al.
Ultrasonics, 51(8), 997-1005 (2011-07-05)
This work addresses the difficulties in the measurements of the nonlinear medium parameter B/A and presents a modification of the finite amplitude method (FAM), one of the accepted procedures to determine this parameter. The modification is based on iterative, hybrid
Biagio Velino et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(34), 9585-9589 (2011-03-23)
The rotational spectra of five conformers of 1,3-butandiol have been measured by pulsed jet Fourier transform microwave spectroscopy. All of them are stabilized by an internal hydrogen bond and all of them have a GG' or a G'G arrangement of