Merck
900065
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol-1,3-13C2
≥99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C2H10O2
Masa cząsteczkowa:
92.11
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+2
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/i3+1,4+1
Klucz InChI
PUPZLCDOIYMWBV-CQDYUVAPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup