Merck
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
99-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)