Kluczowe dokumenty
Z555363
Metalowa pompa beczkowa
fits 5gal. can, FM approved
Wybierz wielkość
1 EA
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.79
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE piston
carbon steel pump
pojemność
100 mL
dopasowywanie
(1 3/4 in.)
(2 1/4 in.)
(2 1/8 in.)
(2 7/8 in.)
Opis ogólny
High quality, FM approved pump with grounding wires and clamps. For dispensing solvents and non-corrosive liquids. Pump includes adapter Z562254 for mounting pump to the Sigma-Aldrich 18L-CS or 20 L Flex-spout can, plus adapters for can threads 1 3/4 inch, 2 1/8 inch, 2 1/4 inch, and 2 7/8 inch.
Dispenses 100 mL/stoke.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)