Merck
Z254886
Kimax® oil centrifuge tube
capacity 12.5 mL, O.D. × L 17 mm × 118 mm
Synonim(y):
45170-125, Rurka wirówki do oleju, Rurka wirówki olejowej, Rurka wirówkowa Kimax
Wybierz wielkość
1 EA
247,00 zł
12 EA
2220,00 zł
247,00 zł
Cena katalogowa260,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
247,00 zł
12 EA
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
247,00 zł
Cena katalogowa260,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45170
śr. zewn. × dł.
17 mm × 118 mm
pojemność
12.5 mL
Opis ogólny
Probówki do wirówek olejowych 1417 są fachowo wykonane do pomiaru poziomu wody i osadów w produktach ropopochodnych. Wykonane ze szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, rurki te mają stożkową konstrukcję ułatwiającą obsługę i precyzyjną kalibrację. Spełniają standardy branżowe, zapewniając niezawodne działanie z wyraźnymi oznaczeniami emalii ceramicznej dla dokładnych odczytów w określonych podziałach.
Cechy i korzyści
  • Probówki do wirówek olejowych1417 są idealne do oznaczania zawartości wody i osadów w produktach ropopochodnych.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 33 i niskiej ekstrakcji.
  • Długa, stożkowa rurka "Finger" jest skalibrowana "do zawartości".
  • Skala, legenda i miejsce oznaczenia wykonane są z trwałej białej emalii ceramicznej.
  • Spełnia normę API 2542 i ASTM D96.
  • Podziałka (%) wynosi od 0 do 3 na 0,2, od 3 do 10 na 0,5, od 10 do 50 na 1 i na 100.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)