Merck
Z200506
Sigma-Aldrich
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
Materiały
stainless steel
dzióbek dł. × śr.
6 in. × 3/4 in.
dł. probówki
45 in.
dopasowywanie
(51 mm)
2 in.
Opis ogólny
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.