Merck
236543
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
99%
Synonim(y):
N-Formyl-N-methylaminopyridine, Meyers’ Reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
471767
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-metylo-N-(2-pirydylo)formamid jest również określany jako środek formujący Meyersa[1].
Zastosowanie
N-metylo-N-(2-pirydylo)formamid został użyty w syntezie tlenku 3-formylo-2-(4-metoksybenzylo)pirazolo-1[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)