Wybierz wielkość
374,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
374,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][n+]1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Klucz InChI
RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?