Key Documents
236527
Sodium hydrogencarbonate
ACS reagent, ≥99.7%
Synonim(y):
Sodium bicarbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99.7%
99.7-100.3% dry basis
zanieczyszczenia
≤0.003% S compounds
≤0.015% insolubles
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca, Mg and R2O3 precipitate: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?