Merck
235652
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Synonim(y):
Tetramethylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.01
Beilstein:
635673
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Klucz InChI
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)