Merck
234222
Sigma-Aldrich
Diacetin
technical grade, 50%
Synonim(y):
Glycerol diacetate
Wybierz wielkość
250 ML
140,00 zł
1 L
229,50 zł
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
140,00 zł
1 L
229,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COOCH2)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Beilstein:
1706903
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
6.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
stężenie
50%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440 (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble (practically)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OCC(O)COC(C)=O.CC(=O)OCC(CO)OC(C)=O
InChI
1S/2C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9;1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7,10H,3-4H2,1-2H3;7-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
TWSUHSVPDUPKDH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Diacetin is widely used as plasticizer[1].
Zastosowanie
Diacetin has been used to design and evaluate gliclazide push-pull osmotic pump (PPOP) coated with aqueous colloidal polymer dispersions[1].
Inne uwagi
Contains 1,2-diacetin, 1,3-diacetin and triacetin
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Tang et al.
Drug development and industrial pharmacy, 39(1), 67-76 (2012-02-22)
The objective of present work was to design and evaluate gliclazide push-pull osmotic pump (PPOP) coated with aqueous colloidal polymer dispersions-Eudragit(®) RL 30D and Eudragit(®) RS 30D. The influence of diacetin, diethyl phthalate (DEP), dibutyl sebacate (DBS) and triethyl citrate
Miguel Castañeda-Zárate et al.
Current biology : CB, 31(1), 238-246 (2020-11-07)
During the evolutionary history of flowering plants, transitions between pollinator groups (pollinator shifts) have been frequent,1 and contributed to the spectacular radiation of angiosperms.2 Although the evolution of floral traits during pollinator shifts has been studied in real time under
Irmgard Schäffler et al.
Scientific reports, 5, 12779-12779 (2015-08-08)
The interaction between floral oil secreting plants and oil-collecting bees is one of the most specialized of all pollination mutualisms. Yet, the specific stimuli used by the bees to locate their host flowers have remained elusive. This study identifies diacetin