Przejdź do
T5376
Glyceryl triacetate
greener alternative
≥99%
Synonim(y):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glycerol triacetate, Triacetin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
310,50 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-051-9
Beilstein/REAXYS Number:
1792353
MDL number:
310,50 zł
Cena katalogowa414,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
258-260 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
lipid type
neutral glycerides
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902401.08238W200712
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
bp
258-260 °C (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
bp
258 °C/1013 hPa
bp
258 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.158 g/mL at 20 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl triacetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)