Merck
W200700
Sigma-Aldrich
Triacetin
99%, FCC, FG
Synonim(y):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
Wybierz wielkość
W200700-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
300,00 zł
10 KG
863,00 zł
25 KG
1880,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W200700-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
300,00 zł
10 KG
863,00 zł
25 KG
1880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Numer FEMA:
2007
Beilstein:
1792353
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer E:
E 1518
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1901
gęstość pary
7.52 (vs air)
Próba
99%
temp. samozapłonu
809 °F
granice wybuchowości
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
współczynnik refrakcji
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
clean
ciąg SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triacetin is a triester of glycerin and acetic acid[1] that occurs naturally in papaya.[2] It is mainly used as a synthetic flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods.[3]
Zastosowanie
  • Glycerol Triacetate-Based Flame Retardant High-Temperature Electrolyte for the Lithium-Ion Battery.: This paper highlights the use of Triacetin as a flame retardant and high-temperature stable electrolyte component in lithium-ion batteries, enhancing safety and efficiency (Wu X et al., 2024).
  • Understanding the Interaction of Thermal, Rheological, and Mechanical Parameters Critical for the Processability of Polyvinyl Alcohol-Based Systems during Hot Melt Extrusion.: Triacetin is investigated for its effects on the processability of polyvinyl alcohol in hot melt extrusion, focusing on its role as a plasticizer to modify thermal and mechanical properties (Hess F et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2822-2822 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 542-542 (1971)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Hui Liu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(5), 1783-1793 (2012-02-10)
Although injectable depot-forming solutions have been commercialized, the factors that influence the overall release kinetics from such systems are still not fully understood. In this work, we address the effect of cosolvent on the issue of excessive burst release of
Seung Jun Choi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(23), 11349-11353 (2009-11-07)
Citral is widely used in the beverage, food, and fragrance industries for its characteristic flavor profile. However, it chemically degrades over time in aqueous solutions due to an acid-catalyzed reaction, which leads to loss of desirable flavor notes and formation