Merck
232076
Sigma-Aldrich
Molybdenum(II) acetate dimer
98%
Synonim(y):
Di-molybdenum tetraacetate
About This Item
Wzór liniowy:
Mo2(OCOCH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
needles
przydatność reakcji
core: molybdenum
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Mo]OC(C)=O.CC(=O)O[Mo]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Mo/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
DOOLFANBWPPEGQ-UHFFFAOYSA-J
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.