230200
Lithium borohydride solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
- Mechano-chemical metathesis reactions
- Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
- Growth of large gold monolayer protected-clusters
- Anion substitution reactions
- Dehydrogenation reactions
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup