Przejdź do
T76201
Trimethylene oxide
97%
Synonim(y):
1,3-Epoxypropane, 1,3-Propylene oxide, Cyclooxabutane, Oxacyclobutane, Oxetane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-964-3
Beilstein/REAXYS Number:
102382
MDL number:
Assay:
97%
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5.09 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.388-1.396, n20/D 1.392 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COC1
InChI
1S/C3H6O/c1-2-4-3-1/h1-3H2
InChI key
AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Trimethylene oxide is a strained cyclic ether which can be used to replace carbonyl / gem-dimethyl groups during molecular modelling of bioactive molecules.
  • It can be incorporated in various bioactive molecule and drug substances for its improved physicochemical properties, via novel C-H activation methods.
  • Trimethylene oxide can also be used in the synthesis of poly(trimethylene oxide) and related polymer electrolytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13956482320110205
description
97%
description
97%
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
50 °C (lit.)
bp
240 °C (lit.)
bp
34 °C (lit.)
bp
34 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.), n20/D 1.388-1.396
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.366
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)