Merck
222356
Sigma-Aldrich
Lithium borohydride
greener alternative
≥90%
Synonim(y):
Wodorek litowo-borowy, Wodoroboran litu
Wybierz wielkość
10 G
819,00 zł
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
819,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
21.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275 °C (dec.)
gęstość
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium borohydride, a white solid, may be prepared from the exchange reaction of LiCl and sodium borohydride in isopropylamine. The orthorhombic crystal structure converts to tetragonal at 108oC and eventually melting at 278oC.[1] Infrared and Raman spectral studies at 80oC have been reported in a study.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Versatile reducing agent for aldehydes, ketones, acid chlorides, lactones, epoxides, and esters.[3] Applied in the lithiation of 2H-WS2 giving high yields of exfoliated WS2, and opening the way to new intercalation compounds and nanocomposites.[4] Lithium borohydride is used as hydrogen storage system. It regenerates hydrogen at 320-380oC at 10atm (H2 pressure).[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tsai, H-L. et al.
Chemistry of Materials, 9, 879-879 (1997)
Fieser, M.
Reagents for Organic Synthesis, 14, 191-191 (1989)
Mita Dasog et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(30), 8569-8571 (2011-06-28)
In the presence of large excesses of borohydride salts, gold monolayer protected-clusters can be grown to larger sizes simply by controlling the amount of reducing agent added to smaller clusters. In addition, gold monolayer clusters can be used as catalysts
Low temperature infrared and raman spectra of lithium borohydride.
Harvey KB and McQuaker NR
Canadian Journal of Chemistry, 49(21), 3282-3286 (1971)
Pascal Martelli et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(37), 10117-10121 (2010-09-03)
The hydrogen dynamics in solid and in liquid LiBH4 was studied by means of incoherent quasielastic neutron scattering. Rotational jump diffusion of the BH4- subunits on the picosecond scale was observed in solid LiBH4. The characteristic time constant is significantly
Produkty
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.