Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sb2S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
215-255-5
MDL number:
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Antimony(V) sulfide, technical, ≥60% Sb basis
Quality Segment
grade
technical
form
solid
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
concentration
≥60% Sb
SMILES string
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
InChI key
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: antimony, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: antimony, reagent type: catalyst | reaction suitability core: antimony, reagent type: catalyst |
| form solid | form nanopowder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration ≥60% Sb | concentration - | concentration - | concentration - |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?