Merck
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylmercury(II)
Synonim(y):
Mercury(II)diphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2Hg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.80
Beilstein:
637234
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
121-124 °C (lit.)
gęstość
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
Klucz InChI
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)