For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
C117307
Bromocyclopropane
99%
Synonim(y):
Cyclopropyl bromide
Wybierz wielkość
224,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
224,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
gęstość
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1CC1
InChI
1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)