Merck
227579
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyl acetate
98%
Wybierz wielkość
10 G
157,50 zł
50 G
947,00 zł
157,50 zł
Cena katalogowa315,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
157,50 zł
50 G
947,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
157,50 zł
Cena katalogowa315,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Octan 4-bromobutylu został użyty do syntezy pochodnej 9-alkiloguaniny[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kjellberg J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(7), 877-880 (1986)