Przejdź do
C26402
4-Chlorobenzotrifluoride
98%
Synonim(y):
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-681-1
Beilstein/REAXYS Number:
510203
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
235806C26003152250
description
98%
description
97%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
bp
152 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?