Merck
226513
Sigma-Aldrich
B-Bromo-9-BBN solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
9-Bromo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14BBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.315 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
Klucz InChI
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)