Merck
715131
Sigma-Aldrich
Dichlorodi-μ-chlorobis[(1,2,3,6,7,8-η-2,7-dimethyl-2,6-octadiene-1,8-diyl]diruthenium(IV)
97%
Synonim(y):
Tetrachlorobis(2,7-dimethyl-2,6-octadienylene)diruthenium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32Cl4Ru2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.42
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
193-202 °C (dec.)
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C10H16.4ClH.2Ru/c2*1-9(2)7-5-6-8-10(3)4;;;;;;/h2*7-8H,1,3,5-6H2,2,4H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
UILPCDNRMPZVBB-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Selective estragole to transanethole isomerization
  • Regioselective alkylation of indoles with terminal alkynes
  • Diyne polycyclotrimerization
  • Deprotection of N-allylic amines
  • Ring-opening metathesis polymerization of norbornene
  • Polymerization of cycloalkenes and norbornene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1