Próba
≥95%
Postać
crystals
zawiera
20% water
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
Klucz InChI
LYPMXMBQPXPNIQ-UHFFFAOYSA-N
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves