Merck
683736
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate
97%
Wybierz wielkość
25 G
585,00 zł
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
585,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
82-87 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Klucz InChI
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)