Merck
224510
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OH)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
132-134 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Jordan et al.
Neurochemical research, 23(4), 513-517 (1998-05-05)
In vivo brain microdialysis was used to monitor 6-[18F]fluoro-L-m-tyrosine (FMT) uptake and metabolism in the striatum of conscious freely moving rats for 3 hours after FMT injection (25 mg/kg, i.v.). Microdialysate collected 20 to 120 min post-dose, contained FMT at